Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 7
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le lecteur d’imagerie cellulaire multimodes BioTek Cytation 7 associe la microscopie automatisée numérique verticale et inversée avec la lecture classique de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Cytation 7 inclut des monochromateurs à passes à bande variable en continu pour une polyvalence et des performances optimales pour les applications générales de lecture de plaques multimodes.
Le module de microscopie inversée permet de visualiser les échantillons et le module de microscopie verticale avec imagerie en lumière réfléchie permet encore plus d’applications, y compris ELISpot et le balayage rapide des lames. Cytation 7 fonctionne avec le logiciel Gen5, qui associe facilité d’utilisation à de puissantes capacités de traitement et d’analyse.
Spécification
Spécification
| Type | Microscope automatisé/lecteur de microplaques multimode |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Linéarité | < 1 % avec densité optique de 0 à 3 |
| Sensibilité | Fluorescéine 2,5 pM (0,25 fmol/puits, plaque à 384 puits) ; fluorescéine supérieure 4 pM (0,4 fmol/puits, plaque à 384 puits) ; fond ; luminescence 20 amol ATP (flash) |
| Méthode de détection | Intensité de fluorescence, luminescence et absorbance à base de monochromateur |
| Volume distribué | 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl |
| Comprend | Microscope droit uniquement avec objectifs 1x, 2x, 4x et 8x ; possibilité d’ajouter un microscope inversé et/ou un module de détection multimodes |
| Modèle | CYT7U |
| No. of Dispensers | 2 pompes à seringues |
| Type de microplaques | Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits |
| Afficher plus |