Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 7
GREENER_CHOICE
Code produit. 17227979 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
CYT7U
CYT7UM
CYT7UMW
CYT7UW
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17227979
Marque: Agilent BioTek CYT7UMSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire Cytation 7 associe la microscopie numérique verticale et inversée avec la lecture de microplaques multimode classique dans un design unique et breveté.
Le lecteur d’imagerie cellulaire multimodes BioTek Cytation 7 associe la microscopie automatisée numérique verticale et inversée avec la lecture classique de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Cytation 7 inclut des monochromateurs à passes à bande variable en continu pour une polyvalence et des performances optimales pour les applications générales de lecture de plaques multimodes.
Le module de microscopie inversée permet de visualiser les échantillons et le module de microscopie verticale avec imagerie en lumière réfléchie permet encore plus d’applications, y compris ELISpot et le balayage rapide des lames. Cytation 7 fonctionne avec le logiciel Gen5, qui associe facilité d’utilisation à de puissantes capacités de traitement et d’analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Microscope automatisé/lecteur de microplaques multimode
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Linéarité < 1 % avec densité optique de 0 à 3
Sensibilité Fluorescéine 2,5 pM (0,25 fmol/puits, plaque à 384 puits) ; fluorescéine supérieure 4 pM (0,4 fmol/puits, plaque à 384 puits) ; fond ; luminescence 20 amol ATP (flash)
Méthode de détection Intensité de fluorescence, luminescence et absorbance à base de monochromateur
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
Comprend Microscope droit et lecteur de microplaques multimodes ; objectifs de grossissement 1x, 2x, 4x et 8x ; détection de l’intensité de la fluorescence, de la luminescence et de l’absorbance sur les microplaques à l’aide d’un monochromateur
Modèle CYT7UM
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de microplaques Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits
Options de lecture Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits
Bande passante 4 nm (230 à 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Longueur d’ondes Luminescence de 300 à 700 nm ; absorbance de 230 à 999 nm, incrément de 1 nm
Sélection de la longueur d’onde Quatre monochromateurs (haut / bas)
Source lumineuse Flash au xénon
Résolution 0,0001 OD
Vitesse de balayage 96 puits : 11 s ; 384 puits : 22 s
Plage de températures (métrique) Incubation dans 4 zones à 45°C avec contrôle de la condensation (±0,5°C à 37°C)
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V