Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie confocale Cytation C10
GREENER_CHOICE
Code produit. 17207919 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
C10MPHC2
C10MPW
C10MPWC
C10PHC2
C10PW
C10PWC
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 17207919
Marque: Agilent BioTek C10MPHC2SN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le lecteur d'imagerie confocale Cytation C10 combine la microscopie confocale numérique automatisée et la microscopie grand champ avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Le module confocal à disque rotatif offre une résolution exquise et des capacités de sectionnement optique dans une grande variété de types d'échantillons.
Le lecteur d’imagerie confocale BioTek Cytation C10 combine la microscopie confocale et à champ large automatisée avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes. La conception brevetée offre une résolution optimale et des capacités de sectionnement optique pour de nombreux types d’échantillons. Les composants comprennent une caméra scientifique CMOS (sCMOS) de Hamamatsu, des objectifs Olympus et un éclairage laser, qui fournissent des images de haute qualité.
Cytation C10 comprend des optiques de fluorescence à grand champ, de fond clair et de contraste de phase. La lecture de plaques multimodes basée sur un monochromateur à bande passante variable est basée sur la conception éprouvée des produits Synergy d’Agilent BioTek. Les contrôles environnementaux, la visionneuse 3D et le logiciel Gen5 IVD permettent d’obtenir des résultats de haute qualité pour de nombreuses applications dans le laboratoire clinique. Ce système permet à tous les laboratoires de disposer d’un système confocal abordable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Plage de concentration en O2 1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option
Gamme d’absorbance De 230 à 999 nm
Précision <1 % (à densité optique de 3)
Plage dynamique Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; fluorescence : 7 décades ; luminescence : > 6 décades
Méthode de détection Absorbance UV-Vis, intensité de la fluorescence, luminescence
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl (en option avec injecteurs)
Comprend Disques confocaux rotatifs de 40 & 60 μm ; caméra Hamamatsu sCMOS ; lecture multimodes ; contraste de phase
Modèle C10MPHC2
No. of Dispensers 2 pompes à seringue (en option)
Type de microplaques Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits
Bande passante 4 nm (230 à 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Source lumineuse Flash au xénon
Logiciel Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (option) ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour l’analyse complète des images (option)
Plage de températures (métrique) Incubation 4 zones à 45°C avec contrôle de condensation
Poids (impériale) 122 lb
Poids (métrique) 53,3 kg
Largeur (impériale) 27 in
Largeur (métrique) 68,6 cm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Garantie 1 an
Alimentation électrique Alimentation externe 250 W, 24 VCC de l’instrument
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V