Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie confocale Cytation C10
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le lecteur d’imagerie confocale BioTek Cytation C10 combine la microscopie confocale et à champ large automatisée avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes. La conception brevetée offre une résolution optimale et des capacités de sectionnement optique pour de nombreux types d’échantillons. Les composants comprennent une caméra scientifique CMOS (sCMOS) de Hamamatsu, des objectifs Olympus et un éclairage laser, qui fournissent des images de haute qualité.
Cytation C10 comprend des optiques de fluorescence à grand champ, de fond clair et de contraste de phase. La lecture de plaques multimodes basée sur un monochromateur à bande passante variable est basée sur la conception éprouvée des produits Synergy d’Agilent BioTek. Les contrôles environnementaux, la visionneuse 3D et le logiciel Gen5 IVD permettent d’obtenir des résultats de haute qualité pour de nombreuses applications dans le laboratoire clinique. Ce système permet à tous les laboratoires de disposer d’un système confocal abordable.
Spécification
Spécification
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Plage de concentration en O2 | 1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option |
| Gamme d’absorbance | De 230 à 999 nm |
| Précision | <1 % (à densité optique de 3) |
| Plage dynamique | Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; fluorescence : 7 décades ; luminescence : > 6 décades |
| Méthode de détection | Absorbance UV-Vis, intensité de la fluorescence, luminescence |
| Volume distribué | 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl (en option avec injecteurs) |
| Comprend | Caméra Sony CMOS ; contraste de phase |
| Modèle | C10PW |
| Afficher plus |