Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine-5’-sel disodique monophosphate, 99+ %
Code produit 15495619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495619 1 g 1g
15405629 5 g 5g
15415629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63376.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.32€
    32.65€ / 1g
    Économisez 6.67€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6757-06-8
Formule moléculaire C9H12N3Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 367.16
Numéro MDL MFCD00150830
Clé InChI INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonyme cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
CID PubChem 94332
Nom IUPAC disodium ; [(2R,3S,4R,5)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2 -yl]phosphate de méthyle
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 367.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline