Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique cytidine-5’-triphosphate, 98+ %
Description
Cytidine-5'-triphosphate disodium salt is a cation-permeable ligand gated ion channel (P2X purinergic receptor) agonist. It is also used as an organic intermediate, pharmaceutical intermediate, food additive and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel disodique de cytidine-5′-triphosphate est un agoniste de canaux ioniques ligand-dépendants perméables aux cations (récepteur purinergique P2X). Il est également utilisé comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique, additif alimentaire et agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cytidine-5'-triphosphate disodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether. |
| Poids de la formule | 527.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre |