Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine, 99+ %
Code produit 10080860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10080860 10 g 10g
10182420 50 g 50g
10629094 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10080860 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 111810100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-46-3
Formule moléculaire C9H13N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Numéro MDL MFCD00006545
Clé InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
CID PubChem 6175
ChEBI CHEBI:17562
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine
Note relative au nom 99.5%
Absorbance 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Point de fusion 210.0°C to 217.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Rotation spécifique + 31.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Spectrophotométrie 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmittance 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline