Learn More
Cytidine, base libre, 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493420 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493420 100 g
11473420 5 g
11483420 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493420 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210145980
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
CAS: 65-46-3 | Formula: C9H13N3O5 | Weight: 243.22 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 65-46-3
Formule moléculaire C9H13N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Clé InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
CID PubChem 6175
ChEBI CHEBI:17562
Nom IUPAC 4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine, free base
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Quantité 100 g
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Not Available
Forme physique Poudre cristalline