Learn More
Cytidine, base libre, Thermo Scientific™
Code produit 15845118 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15845118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15845118 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14060.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine
CAS 65-46-3
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C9H13N3O5
Numéro MDL MFCD00006545
Quantité 100 g
Beilstein 89173
Synonyme cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
Clé InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
CID PubChem 6175
ChEBI CHEBI:17562
Poids de la formule 243.22
Forme physique Poudre cristalline