Learn More
Cytidine, Mikromol™
Code produit 17929214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17929214 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929214 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1316.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cytidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine
CAS 65-46-3
Noms d’analytes ou de composants Cytidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N3 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cytidine, Cytarabine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimid-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 243,0855 g/mol