Description
La cytidine, administrée par voie intrapéritonéale en association avec la choline, améliore la régénération nerveuse et la récupération fonctionnelle dans un modèle de lésion du nerf sciatique chez le rat. Il est également utilisé comme marqueur de sélection de médicament ex vivo dans des cellules stromales de moelle osseuse primaires génétiquement modifiées pour le dosage de la cytidine désaminase.
Spécification
Spécification
| CAS | 65-46-3 |
| Absorbance | λ Max (eau) : 270-272 nm |
| Point de fusion | 208 °C à 218 °C |
| Formule moléculaire | C9H13N3O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (50 mg/mL, solution claire incolore à jaune pâle). |
| Clé InChI | UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one |
| Afficher plus |