Learn More
Thermo Scientific™ Particules carboxylées Cyto-Plex™
Code produit. 11888293 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 μm
5 μm
Quantité:
1 ml
5 ml
Niveau:
Niveau 1
Niveau 10
Niveau 11
Niveau 12
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Conditionnement:
1mL
5mL
Contient de l’azoture de sodium.
Code produit. 11888293
Marque: Thermo Scientific™ FM4CR01
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contient de l’azoture de sodium.
Gagnez du temps lors de la mesure des analytes avec les particules carboxylées Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, particules à plateforme ouverte pour l’analyse des arrangements en suspension.
L’analyse des arrangements en suspension constitue une technique performante permettant la détection et la quantification simultanées de plusieurs analytes avec un échantillon unique. Grâce aux microsphères à code couleur avec les colorants appropriés, ces tests peuvent maintenant être effectués à l’aide des cytomètres en flux les plus courants.
  • Les microsphères Cyto-Plex™ se composent d’une particule de polystyrène hautement uniforme avec des intensités fluorescentes qui sont complètement séparées les unes des autres.
  • Les particules carboxylées procurent différentes tailles et différents niveaux d’intensités fluorescentes pour l’analyse d’analytes multiples.
  • L’utilisation d’une particule à diamètre unique pour tous les niveaux de colorant permet de gagner du temps en ne nécessitant le développement et l’optimisation de la composition chimique que d’une seule microbille ; plusieurs diamètres peuvent être combinés pour augmenter le nombre d’analytes mesurés dans le cadre d’un même test.
  • Les sites de liaison haute densité et les faibles liaisons non spécifiques permettent le couplage avec une large variété d’anticorps, d’acides nucléiques et d’autres biomolécules.
  • Les microsphères ont une émission maximale de 700 nm et peuvent être excitées avec des lasers de 488 nm ou 633 nm.
  • L’émission peut être collectée dans les canaux PE-Cy5 ou APC.
  • Étant donné qu’il y a peu ou pas d’émission dans les canaux FITC et PE, les sondes utilisant l’un de ces colorants peuvent être utilisées efficacement comme rapporteurs.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Microsphères à plateforme ouverte pour l’analyse des arrangements en suspension en cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Agent de conservation de l’azoture de sodium 0,05 % Tween-20
Contenu et stockage Réfrigérer lorsqu’il n’est pas utilisé ; ne pas congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Description Particules carboxyliques Cyto-Plex, 4 µm
Couleur Rouge
Matériau Polystyrène avec surface greffée en copolymère
Type de produit Particule carboxylée
Type de colorant Rouge fluorescent Firefli™ (635 / 700 nm)
Comprend Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM) et notice
Niveau Niveau 1
Densité des particules 1,06 g/cm³
Quantité 1 ml
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
Modification de surface Carboxylate modifié
Uniformité CV de ≤2 %
Diamètre (métrique) 4 μm