Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasine A
Code produit. 15403079
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 15403079
Marque: Thermo Scientific™ J60280.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un composé anti-cytosquelette. Inhibe le transport du glucose, la polymérisation de l’actine et bloque la formation de microtubules. Inhibe la division cellulaire. Inhibe la protéase du VIH-1
CAS 14110-64-6
Formule moléculaire C29H35NO5
Poids de la formule 477.60
Sensibilité Light Sensitive
Point de fusion 191°C
Solubilité Soluble in DMF, DMSO, ethanol and acetone. Insoluble in water.
Forme Poudre