Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasine A
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Un composé anti-cytosquelette. Inhibe le transport du glucose, la polymérisation de l’actine et bloque la formation de microtubules. Inhibe la division cellulaire. Inhibe la protéase du VIH-1 |
| CAS | 14110-64-6 |
| Formule moléculaire | C29H35NO5 |
| Poids de la formule | 477.60 |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Point de fusion | 191°C |
| Solubilité | Soluble in DMF, DMSO, ethanol and acetone. Insoluble in water. |
| Afficher plus |