Learn More
Cytochalasine B, > 99 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit. 11480982 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 11480982
Marque: MP Biomedicals 0219511901
Identifiants chimiques
CAS 14930-96-2
Formule moléculaire C29H37NO5
Poids moléculaire (g/mol) 479.62
Numéro MDL MFCD00077704
Clé InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
CID PubChem 44634701
Nom IUPAC 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytochalasin B
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Poids de la formule 479.6
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Powder