Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent
Code produit. 16379573
Click to view available options
Quantité:
10 mL
30 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
10mL
30mL
Code produit. 16379573
Marque: Invitrogen™ V11326
Le réactif de défrichement de cultures cellulaires 3D CytoVista permet de défricher les cultures cellulaires 3D marquées par fluorescence telles que les organoïdes et les sphéroïdes.
Ce processus de défrichement permet d’obtenir une imagerie fluorescente 3D nette et lumineuse à des profondeurs allant jusqu’à 1 000 µm. Le réactif peut également être utilisé comme solution d’imagerie avec une conservation stable des cultures cellulaires 3D pendant plusieurs semaines avec un changement minimal de la morphologie ou de la luminosité tissulaire, ou de la spécificité des fluorophores.
Caractéristiques de la gamme CytoVista de réactifs de défrichement des cultures tissulaires et cellulaires 3D :
• Défrichement rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Rétrécissement, expansion ou modifications morphologiques minimums des tissus
• Flux de travail simple ne nécessite aucun instrument ou équipement spécial et facilement adaptable à l’IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de défrichement CytoVista permet de défricher les cultures tissulaires ou cellulaires 3D présentant des changements morphologiques minimes ou sensibles à la détection avec quasiment tous les fluorophores. Grâce à un protocole facile à utiliser, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être épuré en 24 heures (ou une coupe de 1 mm en 2 heures), sans utiliser d’instruments ou d'équipement spéciaux.
Le flux de travail de clairance CytoVista est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie de fluorescence courants, comme les microscopes à champ large, les analyseurs à haut contenu, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille de lumière. Nous recommandons aux nouveaux utilisateurs le kit CytoVista de défrichement/coloration tissulaire (réf. nº V11324) ou le kit CytoVista de défrichement/coloration de cultures cellulaires 3D (réf. nº V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires au défrichement et à la coloration par IHC.
La technologie CytoVista défriche suffisamment les tissus avant toute imagerie fluorescente en 3D, sans considérablement modifier leur morphologie, contrairement aux autres techniques de défrichement. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, le défrichement peut être inversé et le tissu peut être traité en vue d’études histologiques, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à défricher, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus de moins de 250 µm d’épaisseur, le traitement avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissus de plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à défricher comme les reins, le foie, le cœur et le placenta nécessitent un traitement initial avec le réactif de défrichement tissulaire CytoVista puis d’un traitement avec l’amplificateur de défrichement tissulaire CytoVista.
Le réactif de défrichement des cultures cellulaires 3D CytoVista est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes d’une épaisseur maximale de 1 mm.
Le réactif de défrichement tissulaire CytoVista n’est pas recommandé avec les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif de clarification de culture cellulaire 3D
Gamme de produits CytoVista
Contenu et stockage Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler.
  • Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 6 mois après réception.
  • )
    Quantité 10 mL
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Toxicité aiguë Catégorie 4
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
    Mention de danger
    • H302-Nocif en cas d'ingestion.
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
    • H332-Nocif par inhalation.
    • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
    Conseils de prudence
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
    • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P330-Rincer la bouche.
    • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contient: Polyethylene glycol,Benzyl alcohol, methanol