Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing/Staining Kit
Code produit. 15961322
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15961322
Marque: Invitrogen™ V11325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit de clairance/coloration de culture cellulaire 3D CytoVista™ épure les cellules en culture 3D marquées par fluorescence comme les organoïdes et les sphéroïdes.
Le processus de clairance permet une imagerie de fluorescence 3D nette et lumineuse pour des profondeurs allant jusqu’à 1 000 µm. Le kit comprend le réactif de clairance de culture cellulaire 3D CytoVista™, le tampon de pénétration, le tampon de lavage, le tampon bloquant et le tampon de dilution d’anticorps.
Caractéristiques de la gamme de réactifs de clairance tissulaire et de culture cellulaire 3D CytoVista™ :
• Clairance rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Contraction, expansion ou autres changements morphologiques minimaux des tissus
• Le flux de travail simple ne requiert aucun instrument ou équipement spécial et est facilement adapté à l’IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de travail de clairance tissulaire et de culture cellulaire 3D CytoVista™ épure les tissus ou les cellules en culture en apportant des changements minimes à la morphologie ou à la sensibilité de détection avec quasiment n’importe quel fluorophore. Grâce à un protocole simple d’utilisation, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être épuré en 24 heures (ou une section de 1 mm en 2 heures) sans utiliser d’instruments ou d’équipement spéciaux.
Le flux de travail de clairance CytoVista™ est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie de fluorescence courants, comme les microscopes à champ large, les analyseurs à haut contenu, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille de lumière. Pour les premiers utilisateurs, nous recommandons le kit de clairance/coloration tissulaire CytoVista™ (réf. V11324) ou le kit de clairance/coloration de culture cellulaire 3D CytoVista™ (réf. V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour la clairance et la coloration de l’IHC.
La technologie de clairance CytoVista™ épure suffisamment les tissus pour l’imagerie de fluorescence 3D, mais contrairement aux autres techniques de clairance, elle ne modifie pas la morphologie tissulaire de façon significative. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, la clairance peut être inversée et les tissus peuvent être traités pour les études d’histologie, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à épurer, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus d’une épaisseur inférieure à 250 µm, le traitement avec le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissus de plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à épurer comme les reins, le foie, le cœur et le placenta requièrent un traitement initial avec le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ suivi d’un traitement avec l’amplificateur de clairance tissulaire CytoVista™.
Le réactif de clairance de culture cellulaire 3D CytoVista™ est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes jusqu’à 1 mm d’épaisseur.
Pour les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs, le réactif de clairance tissulaire CytoVista™ est déconseillé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de clarification/coloration de culture cellulaire 3D
Gamme de produits CytoVista™
Type de réactif Réactif de préparation des tissus et des cellules
Contenu et stockage
  • Kit de clarification/coloration de culture cellulaire CytoVista 3D, à conserver à température ambiante
  • Tampon de pénétration d’anticorps CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de lavage CytoVista 10X, 70 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de blocage CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C et 8°C
  • Tampon de dilution d’anticorps CytoVista, 30 ml, à conserver entre 2°C à 8°C
    En raison des températures d’expédition variables, le contenu peut être expédié dans des plusieurs récipients.
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée