missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CZC 25146
GREENER_CHOICE

Code produit. p-7121034
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18776519

Marque: Tocris Bioscience™ 6071/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent LRRK2 inhibitor

CZC 25146 is a potent LRRK2 inhibitor (IC50 values are 4.76 and 6.87 nM for for wild-type and G2019S mutant forms of LRRK2, respectively). Also inhibits PLK4, GAK, TNK1, CAMKK2 and PIP4K2. Attenuates mutant LRRK2-induced injury of cultured rodent and human neurons. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau CZC 25146
CAS 1191911-26-8
Synonyme N-[2-[[5-Fluoro-2-[[2-methoxy-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]methanesulfonamide
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Formule moléculaire C22H25FN6O4S
Poids de la formule 488.54
Forme physique Solide
Couleur Pale-purple
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >98%
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis