Learn More
Sel d’ammonium, acide D-3-bromocamphre-8-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel d’ammonium de l’acide D-3-bromocamphor-8-sulfonique est utilisé dans des résolutions optiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau (200 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker à –20°C
Le sel d’ammonium de l’acide D-3-bromocamphor-8-sulfonique est utilisé dans des résolutions optiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau (200 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker à –20°C
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt |
| Point de fusion | ∼284°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C. |
| Poids de la formule | 328.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |