Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16451599
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16451599
Marque: Medchem Express HY16162A
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-3263 hydrochloride
CAS 1008763-54-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H32ClN3O3
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 409.95
Poids de la formule 409.95
Pourcentage de pureté 97.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.