missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-64131, MedChemExpress

Code produit. 16426568
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426568

Marque: Medchem Express HY15482

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.

D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.

Spécification

Nom chimique ou matériau D-64131
CAS 74588-78-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13NO2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.96 mM)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 251.28
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté 99.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis