Learn More
D-Abéquose, TRC
Code produit 30179133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179133 25 mg 25mg
30179337 10 mg 10mg
30179589 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA01020525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56816-60-5
Formule moléculaire C6 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
Nom IUPAC (2R,4R,5R)-2,4,5-trihydroxyhexanale
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Abequose
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 148.0736