Learn More
D-Abéquose, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | D-Abequose |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 148.0736 |