Learn More
chlorhydrate de D-alaninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490269
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15490269
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63535.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Alaninamide hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de D-alaninamide est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans 1 % d’acide acétique et d’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71810-97-4
Formule moléculaire C3H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.568
Numéro MDL MFCD00039093
Clé InChI FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
Synonyme r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
CID PubChem 2775814
Nom IUPAC (2R)-2-aminopropanamide ; chlorhydrate
SMILES CC(C(=O)N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alaninamide hydrochloride
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in 1% acetic acid and water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre