Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alanine, +99 %
Code produit. p-4259097 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10551621
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
CID PubChem 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine
Point de fusion 278.0°C to 282.0°C
Arsenic (As) 2ppm max. (As2O3)
Couleur Blanc
Chlorure 0.1% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 14.50
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.2% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Quantité 5 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux