Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041604
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15429268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62791.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161.25 g/mol
D-Alanine ethyl ester hydrochloride is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester d’éthyle D-alanine est utilisé comme intermédiaire organique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6331-09-5
Numéro MDL MFCD00190725
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formule moléculaire C5H11ClNO2
Synonyme d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
Clé InChI CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)N.Cl
Nom IUPAC Éthyle (2R)-2-aminopropanoate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 152.60
Quantité 5 g
CID PubChem 10236019
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 95%