Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-alpha-phénylglycine, 98 %
Code produit. 10163370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10163370
Marque: Thermo Scientific Chemicals 130630250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875-74-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00008061
Clé InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonyme d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
CID PubChem 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nom IUPAC acide2R)-2-amino-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-α-Phenylglycine
Note relative au nom 98%
Absorbance 0.03 max. (c=6, 1M HCl) at 420nm
Point de fusion 302°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Rotation spécifique −151° to −161° (20°C, 589nm) (c=5, 1M HCl)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline