Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alpha-tocophérol, + de 97 %
Code produit 10127900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10127900 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10127900 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 421031000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-α-Tocopherol
Note relative au nom 99%
CAS 59-02-9
Point de fusion 2.5°C to 3.5°C
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 200°C to 220°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C29H50O2
Indice de réfraction 1.5050 to 1.507
Numéro MDL MFCD00072045
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 9653
Gravité spécifique 0.95
Conditions de rotation spécifiques +24° (25°C c=2,in isooctane)
Rotation spécifique + 24
Synonyme vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
Clé InChI GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
SMILES CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)O
Nom IUPAC (2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 430.7
CID PubChem 14985
ChEBI CHEBI:18145
Poids de la formule 430.7
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide visqueux