Learn More
D(+)-altrose, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10398560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. Quantité unitSize
10398560 100 mg 100mg
1 options
Code produit. 10398560
Marque: Thermo Scientific Acros 258021000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Altrose
Note relative au nom 99%
CAS 1990-29-0
Point de fusion 106°C to 108°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00075620
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 317
Rotation spécifique + 30
Synonyme d-altro-hexose, 2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-5pln1o36ff, 5pln1o36ff, d-+-altrose, aldehydo-d-altrose
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhéxanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
CID PubChem 94780
ChEBI CHEBI:28385
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre