Learn More
Tocris Bioscience™ D-AP5
GREENER_CHOICE
Code produit. 18024662
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
50mg
Code produit. 18024662
Marque: Tocris Bioscience™ 0106/1
Potent and selective NMDA receptor antagonist; more active form of DL-AP5
Widely used competitive NMDA receptor antagonist. More active form of AP5. Also agonist at quisqualate-sensitized AP6 site where it is less potent than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No.0107).
DL Mixture and L-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79055-68-8
Formule moléculaire C5H12NO5P
Spécification
Nom chimique ou matériau D-AP5
Quantité 1 mg
Poids de la formule 197.13
Pureté >99%
Poids moléculaire 197.127