Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-arabinose, 99 %
Description
D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le D-(-)-arabinose est utilisé dans les milieux de culture pour certaines bactéries. Il sert de composant de biopolymères tels que l’hémicellulose et la pectine. Dans le laboratoire de biologie synthétique, il est utilisé comme commutateur réversible pour l’expression des protéines sous le promoteur du Pbad (c.-à-d. une partie des plasmides) dans E. coli. De plus, il agit comme un inhibiteur de l’enzyme glucose déshydrogénase. En outre, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D- (-)-Arabinose |
| Point de fusion | 154°C to 158°C |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1723079 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | −104° (c=10 in water, 24h) |
| Poids de la formule | 150.13 |
| Pourcentage de pureté | 99% |