Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-arabinose, 99 %
Code produit 11474153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474153 50 g -
11364529 10 g -
11484153 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474153 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10357.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.87€
    82.65€ / 50g
    Économisez 15.22€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-(-)-arabinose est utilisé dans les milieux de culture pour certaines bactéries. Il sert de composant de biopolymères tels que l’hémicellulose et la pectine. Dans le laboratoire de biologie synthétique, il est utilisé comme commutateur réversible pour l’expression des protéines sous le promoteur du Pbad (c.-à-d. une partie des plasmides) dans E. coli. De plus, il agit comme un inhibiteur de l’enzyme glucose déshydrogénase. En outre, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10323-20-3
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00135608
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Synonyme d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
CID PubChem 66308
ChEBI CHEBI:46983
Nom IUPAC (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D- (-)-Arabinose
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 50 g
Beilstein 1723079
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −104° (c=10 in water, 24h)
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%