Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-arabinose, 99+ %
Code produit 10347580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347580 25 g Flacon en plastique 25g
10751241 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347580 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 161450250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28697-53-2
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonyme alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
CID PubChem 71313478
Nom IUPAC (4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Arabinose
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 152.0°C to 160.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31, 34
Rotation spécifique − 103.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide