Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide D-aspartique, 99 %
Code produit. 11404687
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11404687
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21184.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
D-Aspartic acid modulates melatonin synthesis in the pineal gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D-aspartique module la synthèse de la mélatonine dans la glande pinéale.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans l’hydroxyde d’ammonium 1N (100 mg/ml) et dans le HCl dilué. Insoluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1783-96-6
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.103
Numéro MDL MFCD00063081
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
CID PubChem 83887
ChEBI CHEBI:17364
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminobutanédioïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Aspartic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Beilstein 1723529
Merck Index 14,840
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol.
Densité 1.66
Quantité 25 g
Poids de la formule 133.1
Rotation optique −25° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%