Learn More
D-Camphor, LoGiCal
Code produit. 30459411
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30459411
Marque: LoGiCal LGCFOR3327.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Noms d’analytes ou de composants (+)-Camphor
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H16 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Nom IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 152.1201 g/mol