Learn More
D-Camphor, Mikromol™
Code produit. 17981426
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 17981426
Marque: Mikromol MM3327.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
D-Camphor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Noms d’analytes ou de composants (+)-Camphor
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H16 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Nom IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.1201 g/mol