Learn More
Acide D(+)-camphorique, 99%
Code produit 10520001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10520001 100 g Flacon en plastique 100g
10224470 5 g Flacon en verre 5g
10771535 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10520001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108201000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-83-4
Formule moléculaire C10H14O4-2
Poids moléculaire (g/mol) 198.218
Numéro MDL MFCD00001375
Clé InChI LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonyme d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
CID PubChem 6918944
Nom IUPAC (1R,3S)-1,2,2-triméthylcyclopentane-1,3-dicarboxylate
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Camphoric acid
Point de fusion 183°C à 187°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement