Learn More
D-cystéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054426
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15439138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62627.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-cystéine est une source importante de sulfure dans le métabolisme humain. Elle est le précurseur du glutathion. Elle joue un rôle important dans la structure des protéines et dans la liaison des métaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921-01-7
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.15
Numéro MDL MFCD00066461
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Synonyme d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
CID PubChem 92851
ChEBI CHEBI:16375
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cysteine
Point de fusion 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Quantité 1 g
Poids de la formule 121.16
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Cysteine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D-Cysteine