Description
La desthiobiotine est une forme modifiée de biotine qui déplace les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™ de manière compétitive, ce qui entraîne une légère élution.
La poudre de desthiobiotine peut être utilisée pour la préparation du tampon d’élution Strep-Tactin™, tampon E.
Veuillez noter que la desthiobiotine ne s’applique pas à l’élution à partir de résines Strep-Tactin™XT.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desthiobiotine |
| À utiliser avec (application) | Pour l’élution de protéines Strep-Tag II provenant de Strep-Tactin |
| Quantité | 1 g |
Usage exclusivement réservé à la recherche.