Description
- Le tampon R 10x est un tampon d’élution Strep-Tactin™ concentré 10x.
- La desthiobiotine contenue est une forme modifiée de biotine qui déplace les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™ de manière compétitive, ce qui entraîne une légère élution.
- Veuillez noter que le tampon E 10x ne convient pas pour l’élution des résines Strep-Tactin™XT.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon E de desthiobiotine |
| Description | 10 X, tampon E, contient tris pH 8, NaCl et EDTA |
| Concentration | 10 X |
| À utiliser avec (application) | Prêt à l’emploi pour l’élution des protéines Strep-Tag II à partir du site de liaison à la biotine de la résine Strep-Tactin |
| Quantité | 25 ml |
| Formule | 10 X, tampon E, contient tris pH 8, NaCl et EDTA |
Usage exclusivement réservé à la recherche.