Learn More
D-(+)-dextrose, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15835128 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
11339.80g
2268g
45359.20g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15835128 100 lb. Flacon en plastique 45359.20g
15815128 5 lb. Flacon en plastique 2268g
15825128 25 lb. Flacon en plastique 11339.80g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15835128 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14535.Q5
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00063774
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2 r,3 s,4 r,5 r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Dextrose
Point de fusion 147°C to 153°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH2OH(CHOH)4CHO
Quantité 100 lb.
Beilstein 1281608
Poids de la formule 180.16
Forme physique Poudre cristalline