Learn More
D-(+)-dextrose (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11455532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
10kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455532 1 kg -
11475532 10 kg 10kg
11485532 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290152101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Dextrose
Quantité 1 kg
Poids de la formule 180.2
Forme physique Crystalline