Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain D-Dimer
Description
Le D-dimère ELISA humain quantifie le Hu D-dimère dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le D-dimère humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le D-dimère humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02671 |
| Plage de dosage | 0,082-60 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,08 pg/ml |
| Plage d’étalonnage | 0,08 pg/ml à 60 pg/ml |
| Doser | ELISA sandwich en phase solide |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Famille de protéines | Structure cellulaire & protéines organites |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant |
| Spécificité | Cet anticorps de la paire ELISA détecte la D-Dimer humaine. Autres espèces non encore déterminées. |
| Afficher plus |