Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel dicalcique de D-fructose-1,6-diphosphate, 95 %
Code produit 15477849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477849 25 g 25g
15487849 100 g 100g
15497849 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477849 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66477.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416.238 g/mol
D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt is essential for glycolysis to occur efficiently. It links to adenine nucleotides which regulate 6-phosphofructokinases (Pfks) that catalyze one of the rate limiting steps of glycolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel dicalcique D-fructose-1,6-diphosphate est essentiel pour que la glycolyse se produise efficacement. Il se lie aux nucléotides adénine qui régulent les 6-phosphofructokinases (Pfks) qui catalysent l’une des étapes limitantes de vitesse de la glycolyse.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-82-9
Formule moléculaire C6H10Ca2O12P2
Poids moléculaire (g/mol) 416.238
Numéro MDL MFCD00135875
Clé InChI MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
CID PubChem 53398690
Nom IUPAC Dicalcium ; phosphate de (2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyle)
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 418.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.