Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fructose, 99 %
Code produit. p-4510118 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10307440
Marque: Thermo Scientific Chemicals 161355000
Demander un format en vrac ou personnalisé
D(-)-fructose, 99 %, C6H12O6, numéro CAS-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, D, furucton, céto-d-fructose, kristar 300, sucre, fruit, 500 g, test de passes, 98,5 % min, 31,321, CHEBI:48095, 50 ppm max., blanc, 200-333-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-48-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom IUPAC (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Fructose
Point de fusion 103.0°C to 105.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Conditions de rotation spécifiques − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotation spécifique − 92.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline