Learn More
D(-)-fructose, pur, Fisher Chemical™
Code produit. 10346040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10346040
Marque: Fisher Chemical F/1950/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
D(-)-fructose, pur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-48-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148910
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom IUPAC (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 103°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 250 g
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide