Learn More
Alfa Aesar™ D-(+)-Fucose, 99%
Code produit. 11375159
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11375159
Marque: Alfa Aesar™ A18234.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3615-37-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00135603
Clé InChI PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonyme 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
CID PubChem 94270
ChEBI CHEBI:48203
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Fucose
Point de fusion 135°C to 141°C
Quantité 5 g
Beilstein 1723320
Merck Index 14,4278
Rotation optique +76° (c=10 in Water)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%