Learn More
D-Galactosamine, Chlorhydrate, TRC
Code produit 30137977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137977 100 mg 100mg
30135128 10 mg 10mg
30003855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG155000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1772-03-8
Formule moléculaire C6 H13 N O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Galactosamine hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Poids de la formule 215.0561