Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel dipotassium α-D-galactose1-phosphate pentahydrate, 98 %
Code produit 10688254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10688254 50 mg Flacon en verre 50mg
10506081 500 mg Flacon en verre 500mg
10530224 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10688254 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 337030500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19046-60-7
Formule moléculaire C6H11K2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Numéro MDL MFCD00065475
Clé InChI KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Synonyme alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
CID PubChem 131875454
Nom IUPAC potassium ; [(2R,3,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)OXAN-2-yl] phosphate dihydrogène
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à blanc
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 50 mg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 426.39
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (5% aq. soln.) clear, colorless