Learn More
D-Galactose, MedChemExpress
Code produit 16472366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472366 500 mg
16421338 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16472366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0210
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Galactose
CAS 59-23-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 500 mg
Synonyme D-(+)-Galactose
Informations sur la solubilité H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation